Principaux documents
AMBH99C03531
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-amino-6-fluorophenyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-6-fluorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15FN2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-9-7(12)5-4-6-8(9)13/h4-6H,13H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
KKTBITIKAFIQJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/954239-11-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements