Principaux documents
AMBH99C030D2
Ambeed, Inc.
tert-Butyl ((1-(6-methoxypyrimidin-4-yl)piperidin-4-yl)methyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.41
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl [1-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-4-piperidinyl]methylcarbamate
Inchi Code
1S/C16H26N4O3/c1-16(2,3)23-15(21)17-10-12-5-7-20(8-6-12)13-9-14(22-4)19-11-18-13/h9,11-12H,5-8,10H2,1-4H3,(H,17,21)
Clé InChI
YJGCAOUJNAVZND-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1353980-25-2.html