AMBH99C02A3B
Ambeed, Inc.
2-(4-Phenoxyphenoxy)acetic acid
About This Item
Iupac Name
(4-phenoxyphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H12O4/c15-14(16)10-17-11-6-8-13(9-7-11)18-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
Clé InChI
NUTWPVOGVQFHTI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :