Principaux documents
AMBH996F2B5C
Ambeed, Inc.
3-(3-Chlorophenyl)propiolic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(3-chlorophenyl)-2-propynoic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6H,(H,11,12)
Clé InChI
FRTZPNZKFMZQDR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7396-28-3.html