Principaux documents
AMBH996F2718
Ambeed, Inc.
Sulfate-ionophore I
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.58
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(3-{[(anilinocarbothioyl)amino]methyl}benzyl)-N'-phenylthiourea
Inchi Code
1S/C22H22N4S2/c27-21(25-19-10-3-1-4-11-19)23-15-17-8-7-9-18(14-17)16-24-22(28)26-20-12-5-2-6-13-20/h1-14H,15-16H2,(H2,23,25,27)(H2,24,26,28)
Clé InChI
AKJHZJCPXMMQCY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37042-63-0.html
Synonym
Sulfate-ionophore I
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :