Principaux documents
AMBH996F2587
Ambeed, Inc.
6-Fluoroisoquinoline-5-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-fluoro-5-isoquinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5FN2/c11-10-2-1-7-6-13-4-3-8(7)9(10)5-12/h1-4,6H
Clé InChI
OEUJLWYTUXJGOD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1510647-56-9.html