Principaux documents
AMBH996F249F
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-1H-indazol-6-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.18
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methoxy-1H-indazol-6-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c1-12-8-2-5-4-10-11-7(5)3-6(8)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
LLZFLQXIAXVOJH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1892854-32-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1892854-32-8.html