Principaux documents
AMBH990F76C8
Ambeed, Inc.
1-Cyclopropyl-4-isothiocyanatonaphthalene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-cyclopropyl-4-isothiocyanatonaphthalene
Inchi Code
1S/C14H11NS/c16-9-15-14-8-7-11(10-5-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14/h1-4,7-8,10H,5-6H2
Clé InChI
CCPTWMNSFHCZPB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/878671-95-5.html