Principaux documents
AMBH990F7436
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-4-morpholinobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-methoxy-4-(4-morpholinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO4/c1-16-11-8-9(2-3-10(11)12(14)15)13-4-6-17-7-5-13/h2-3,8H,4-7H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
UIZFHJSHLCHKES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/221360-90-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements