Principaux documents
AMBH990F72D4
Ambeed, Inc.
N-Methoxy-N-methylhexanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-methoxy-N-methylhexanamide
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-4-5-6-7-8(10)9(2)11-3/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
SQJBFKIBKZWTHE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64214-56-8.html
Pictogrammes
Flame
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :