Principaux documents
AMBH990F6BA4
Ambeed, Inc.
4-Amino-3-fluoro-N-methylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-amino-3-fluoro-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H9FN2O/c1-11-8(12)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
WZBSQFIZISUXHQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90663-31-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/90663-31-3.html