Principaux documents
AMBH990F6B5D
Ambeed, Inc.
6-Isopropyl-2-methylpyrimidin-4-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-isopropyl-2-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-5(2)7-4-8(11)10-6(3)9-7/h4-5H,1-3H3,(H,9,10,11)
Clé InChI
BPNVGKGRJUTRJJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34126-99-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/34126-99-3.html