Principaux documents
AMBH990F6122
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-4-nitrothiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 5-bromo-4-nitro-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6BrNO4S/c1-2-13-7(10)5-3-4(9(11)12)6(8)14-5/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
QVUTZAIXJIKBLR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2160-52-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :