Principaux documents
AMBH98C8E634
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (3-bromo-5-methylbenzyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl (3-bromo-5-methylbenzyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H18BrNO2/c1-9-5-10(7-11(14)6-9)8-15-12(16)17-13(2,3)4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,15,16)
Clé InChI
XEAXPJVDUPDTGM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1998726-82-1.html
Synonym
tert-Butyl (3-bromo-5-methylbenzyl)carbamate