Principaux documents
AMBH98C8E30F
Ambeed, Inc.
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.04
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6ClFN2.ClH/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4;/h1,3H,2,9H2;1H
Clé InChI
XIDNJLIIGPAHBJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1257535-29-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1257535-29-7.html