Principaux documents
AMBH98C8E25D
Ambeed, Inc.
4-Chloropyridine-3-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-chloro-3-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H3Cl2NO2S/c6-4-1-2-8-3-5(4)11(7,9)10/h1-3H
Clé InChI
KCNWYJPUGJYMNO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33263-44-4.html