Principaux documents
AMBH98C8E17C
Ambeed, Inc.
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.66
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinazolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O4S/c9-16(14,15)4-1-2-6-5(3-4)7(12)11-8(13)10-6/h1-3H,(H2,10,11,12,13)
Clé InChI
LEFXQSDJQGOMPS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56044-12-3.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :