Principaux documents
AMBH98C8DFBF
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.07
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H6BrF3N2/c11-8-5-15-16(6-8)9-3-1-2-7(4-9)10(12,13)14/h1-6H
Clé InChI
LAZLUCUQGRIQDE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1353855-69-2.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :