Principaux documents
AMBH98C8DEC0
Ambeed, Inc.
4-Amino-N-benzylbenzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.33
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-amino-N-benzylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H14N2O2S/c14-12-6-8-13(9-7-12)18(16,17)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10,14H2
Clé InChI
ZHKXBELKPQXYEH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1709-54-2.html