Principaux documents
AMBH98C8D6DD
Ambeed, Inc.
1,4-Diethynyl-2,5-bis(octyloxy)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.59
Numéro MDL:
Iupac Name
1,4-diethynyl-2,5-bis(octyloxy)benzene
Inchi Code
1S/C26H38O2/c1-5-9-11-13-15-17-19-27-25-21-24(8-4)26(22-23(25)7-3)28-20-18-16-14-12-10-6-2/h3-4,21-22H,5-6,9-20H2,1-2H3
Clé InChI
DTQSWUKTVHNQNX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/153033-27-3.html
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/153033-27-3.html