Principaux documents
AMBH9884D71F
Ambeed, Inc.
[1,3]Dioxolo[4,5-b]pyridin-6-ylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.93
Numéro MDL:
Iupac Name
[1,3]dioxolo[4,5-b]pyridin-6-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BNO4/c9-7(10)4-1-5-6(8-2-4)12-3-11-5/h1-2,9-10H,3H2
Clé InChI
BLIORSSNVQRHBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1019767-68-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1019767-68-0.html