Principaux documents
AMBH9884D402
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-cyclohexylisoindolin-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-2-cyclohexylisoindolin-1-one
Inchi Code
1S/C14H16BrNO/c15-11-6-7-13-10(8-11)9-16(14(13)17)12-4-2-1-3-5-12/h6-8,12H,1-5,9H2
Clé InChI
FVMQYPWUWBVGIZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/735351-81-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/735351-81-2.html