Principaux documents
AMBH9884D3C8
Ambeed, Inc.
1-Benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.72
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-benzyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(15)11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,11H,6-9H2,(H,14,15);1H
Clé InChI
LFWISXSUMOTUQQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/608142-09-2.html