Principaux documents
AMBH9884CEB9
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.67
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 6-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11ClN2O2/c1-3-16-11(15)10-7(2)13-9-5-4-8(12)6-14(9)10/h4-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
CCUPMKHLKAODHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/330858-13-4.html