Principaux documents
AMBH9884CBBE
Ambeed, Inc.
2-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-5-9-7-3-2-6(8(12)13)4-11(7)10-5/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
GHPWVWLBSQNYIC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1538440-91-3.html