Key Documents
AMBH9884CA46
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-chloro-5,6-dihydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(8H)-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.82
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-chloro-5,8-dihydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(6H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H16ClN3O2S/c1-14(2,3)20-13(19)18-5-4-8-9(6-18)21-12-10(8)11(15)16-7-17-12/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
GIBDUINSURSICA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/946198-89-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/946198-89-6.html