Principaux documents
AMBH9884CA26
Ambeed, Inc.
7-Bromo-1,5-dihydroimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.06
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-1,5-dihydroimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
Inchi Code
1S/C7H8BrN3/c8-5-1-3-11-4-2-10-7(11)6(5)9/h1-2,4,10H,3,9H2
Clé InChI
KIVNHLPVRGWNDI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1357945-44-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1357945-44-8.html