Key Documents
AMBH9884C9E2
Ambeed, Inc.
(2-Butoxy-5-chlorophenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.48
Numéro MDL:
Iupac Name
2-butoxy-5-chlorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H14BClO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(12)7-9(10)11(13)14/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
Clé InChI
GGIBHUXEZCJVCZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/352534-88-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/352534-88-4.html