Principaux documents
AMBH9884C968
Ambeed, Inc.
2-(2-(2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl acrylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl acrylate
Inchi Code
1S/C11H20O6/c1-2-11(13)17-10-9-16-8-7-15-6-5-14-4-3-12/h2,12H,1,3-10H2
Clé InChI
QUASZQPLPKGIJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19812-60-3.html