Principaux documents
AMBH9884C5DC
Ambeed, Inc.
3-(4-Fluorophenoxy)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.02
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(4-fluorophenoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H10BFO3/c14-10-4-6-11(7-5-10)17-12-3-1-2-9(8-12)13(15)16/h1-8,15-16H
Clé InChI
HAYLWLXZRMEDJJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/283173-82-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/283173-82-0.html