Principaux documents
AMBH9884C1D5
Ambeed, Inc.
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1,3-dioxolan-2-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c11-7-8-2-1-3-9(6-8)10-12-4-5-13-10/h1-3,6,10H,4-5H2
Clé InChI
BYKDCLKZFBKIBQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
85%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/153329-04-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/153329-04-5.html