Principaux documents
AMBH9884BC97
Ambeed, Inc.
3-Amino-1-phenylpropan-1-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-amino-1-phenylpropan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,10H2;1H
Clé InChI
SRKNYRPFYRZTOM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7495-58-1.html
Synonym
3-Amino-1-phenyl-1-propanone Hydrochloride