Principaux documents
AMBH97F113E0
Ambeed, Inc.
(1-Aminocyclohexyl)methanol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.66
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-aminocyclohexyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-7(6-9)4-2-1-3-5-7;/h9H,1-6,8H2;1H
Clé InChI
NEPOOMVFQWOTOW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5460-68-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5460-68-4.html