Principaux documents
AMBH97F0694B
Ambeed, Inc.
4-(Chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.61
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C6H11ClO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h6H,1-5H2
Clé InChI
DULFMEBLCDFSDB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/863324-23-6.html
Synonym
4-(chloromethyl)oxane