Principaux documents
AMBH97F06784
Ambeed, Inc.
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
Inchi Code
1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7-13-14-8(15)16-7/h1-4H,(H,14,15)
Clé InChI
HPLMGJHHMFZDTL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1334627-21-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :