Principaux documents
AMBH97F05F9B
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.03
Numéro MDL:
Iupac Name
6-fluoro-3-iodo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4FIN2/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-11-7(5)9/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
GSBQTDGAUHVRGU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885522-07-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885522-07-6.html