Principaux documents
AMBH97F05B93
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2,3-dichloro-4-fluorobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.89
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-bromo-2,3-dichloro-4-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrCl2F/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H
Clé InChI
CBJHQGPVASQJFW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1093092-14-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements