Principaux documents
AMBH97F05A60
Ambeed, Inc.
1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11N3O4/c1-3-4-5-6(11(14)15)7(8(12)13)10(2)9-5/h3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
GFORSNBMYCLGIE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139756-00-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements