Principaux documents
AMBH97F040A4
Ambeed, Inc.
9-Bromo-10-(3-(naphthalen-2-yl)phenyl)anthracene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.38
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
9-bromo-10-(3-(naphthalen-2-yl)phenyl)anthracene
Inchi Code
1S/C30H19Br/c31-30-27-14-5-3-12-25(27)29(26-13-4-6-15-28(26)30)24-11-7-10-22(19-24)23-17-16-20-8-1-2-9-21(20)18-23/h1-19H
Clé InChI
XFKJCQNYVLAQMP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944801-33-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :