Principaux documents
AMBH97F03F18
Ambeed, Inc.
N-Hydroxyfuran-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-hydroxy-2-furamide
Inchi Code
1S/C5H5NO3/c7-5(6-8)4-2-1-3-9-4/h1-3,8H,(H,6,7)
Clé InChI
KTHCAJSGBFXFKE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17698-14-5.html