Principaux documents
AMBH97BA0E80
Ambeed, Inc.
3-Iodo-N,N-dimethylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-iodo-N,N-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H10INO/c1-11(2)9(12)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
XSLDOPYONMGECY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91506-06-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/91506-06-8.html