Principaux documents
AMBH97B9F6DC
Ambeed, Inc.
2-Isopropyl-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-isopropyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-7(2)10-11-8-5-3-4-6-9(8)12-10/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
RITUGMAIQCZEOG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5851-43-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements