Principaux documents
AMBH96F10D9B
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-1-(2-thienyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C7H7BrOS/c1-5(8)7(9)6-3-2-4-10-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
ISEXQXDJGISUKO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75815-46-2.html