Principaux documents
AMBH96F1088A
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-hydrazinylpyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.56
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-6-hydrazinopyrazine
Inchi Code
1S/C4H5ClN4/c5-3-1-7-2-4(8-3)9-6/h1-2H,6H2,(H,8,9)
Clé InChI
FEDQSVIJHNBUHH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63286-29-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements