Principaux documents
AMBH9614FC93
Ambeed, Inc.
4-Bromo-N-cyclopropyl-2-fluorobenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-N-cyclopropyl-2-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C10H9BrFNO/c11-6-1-4-8(9(12)5-6)10(14)13-7-2-3-7/h1,4-5,7H,2-3H2,(H,13,14)
Clé InChI
CGOQTUADHAVJLX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/877383-84-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/877383-84-1.html