Accéder au contenu
Merck
Toutes les photos(1)

Principaux documents

AMBH9614F9C6

Ambeed, Inc.

5-Bromobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.08
Numéro MDL:

Iupac Name

5-bromo-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide

Inchi Code

1S/C7H4BrNO3S/c8-4-1-2-6-5(3-4)7(10)9-13(6,11)12/h1-3H,(H,9,10)

Clé InChI

CAQZLJNJEVYRLS-UHFFFAOYSA-N

Température de stockage

Sealed in dry,Room Temperature

Purity

95%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/29632-82-4.html

Pictogrammes

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements


Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :

Certificats d'analyse (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documents section.

Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Service Clients

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique