Principaux documents
AMBH9614F8DA
Ambeed, Inc.
3,4-Dimethoxybenzohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3,4-dimethoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c1-13-7-4-3-6(9(12)11-10)5-8(7)14-2/h3-5H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
LJMQIGMMUZLDOC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41764-74-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/41764-74-3.html