Principaux documents
AMBH9614F399
Ambeed, Inc.
5-Phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.2
Numéro MDL:
Iupac Name
5-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H9NO/c13-8-9-6-11(12-7-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,12H
Clé InChI
CXRIBBUJKKGAGS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56448-22-7.html