Principaux documents
AMBH95E08B37
Ambeed, Inc.
Chlorocarbonic acid-(1-methyl-pentyl ester)
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.63
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
hexan-2-yl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C7H13ClO2/c1-3-4-5-6(2)10-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
ZLKKDYSCTUTSNA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/265659-62-9.html
Synonym
Hexan-2-yl carbonochloridate