Documents
AMBH95E08998
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-cyclopropylpyridazine Hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.96
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-cyclopropylpyridazine hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H7BrN2.BrH/c8-7-4-3-6(9-10-7)5-1-2-5;/h3-5H,1-2H2;1H
Clé InChI
JLVLXUDZCIOVJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal transportation(<77F)
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2044706-90-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2044706-90-1.html